Przejdź do
113808
1,3-Dichlorobenzene
98%
Synonim(y):
m-Dichlorobenzene
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
173,00 zł
129,75 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.00
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-792-1
Beilstein/REAXYS Number:
956618
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
129,75 zł
Cena katalogowa173,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
5 mmHg ( 38.8 °C)
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.546 (lit.)
bp
172-173 °C (lit.)
mp
−25-−22 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 1.23 mg/L, alcohol: soluble, diethyl ether: soluble
density
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Clc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
InChI key
ZPQOPVIELGIULI-UHFFFAOYSA-N
Application
1,3-Dichlorobenzene was used to study the effect of solvent vapor pressure on the vertical nanowire of C60 molecules[1]. 1,3-Dichlorobenzene, a chlorinated aromatic hydrocarbon, can be detected in environmental samples using an advanced Fourier transform infrared spectroscopy-attenuated total reflectance (FTIR-ATR) sensor[2].
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Dichlorobenzene
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
152.6 °F - closed cup
flash_point_c
67.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)