Przejdź do
174866
1,12-Dibromododecane
98%
Synonim(y):
Dodecamethylene dibromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
156,00 zł
132,60 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
481,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br(CH2)12Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-096-5
Beilstein/REAXYS Number:
1742763
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
132,60 zł
Cena katalogowa156,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
215 °C/15 mmHg (lit.)
mp
38-42 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
BrCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C12H24Br2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h1-12H2
InChI key
ZJJATABWMGVVRZ-UHFFFAOYSA-N
Application
1,12-Dibromododecane was used in the preparation of tboc-protected ionenes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
728969
description
98%
description
97%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
215 °C/15 mmHg (lit.)
bp
-
mp
38-42 °C (lit.)
mp
-
form
solid
form
liquid
functional group
bromo
functional group
phenoxy, bromo
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)