Przejdź do
177482
1,16-Hexadecanediol
97%
Synonim(y):
Hexadecamethylene glycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
533,00 zł
399,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO(CH2)16OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.44
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-794-9
Beilstein/REAXYS Number:
1811931
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
399,75 zł
Cena katalogowa533,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
bp
197-199 °C/3 mmHg (lit.)
mp
91-94 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O2/c17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18/h17-18H,1-16H2
InChI key
GJBXIPOYHVMPQJ-UHFFFAOYSA-N
Application
1,16-Hexadecanediol was used to activate Mps1 MAP kinase pathway. It was also used to accumulate BChl c monoesterified with the corresponding diols.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H11807D221309240117
description
97%
description
97%
description
99%
description
99%
assay
97%
assay
97%
assay
99%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
197-199 °C/3 mmHg (lit.)
bp
250 °C (lit.)
bp
189 °C/12 mmHg (lit.)
bp
250 °C (lit.)
mp
91-94 °C (lit.)
mp
38-42 °C (lit.)
mp
79-81 °C (lit.)
mp
38-42 °C (lit.)
form
solid
form
-
form
crystals
form
-
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)