Kluczowe dokumenty
P22389
Phenyl dichlorophosphate
≥95%
Synonim(y):
Phenyl phosphodichloridate, Phenyl phosphorodichloridate, Phenyl phosphoryl dichloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.523 (lit.)
bp
241-243 °C (lit.)
gęstość
1.412 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClP(Cl)(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl2O2P/c7-11(8,9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
TXFOLHZMICYNRM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?