Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 142,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl2C6H3NHNH2·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.49
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-659-6
Beilstein/REAXYS Number:
3708828
MDL number:
Assay:
98%
142,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
mp
220-224 °C (lit.)
functional group
chloro, hydrazine
SMILES string
Cl.NNc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H6Cl2N2.ClH/c7-4-1-2-6(10-9)5(8)3-4;/h1-3,10H,9H2;1H
InChI key
DDWYGJVFURAIJZ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description ≥95% | description technical grade, 90% | description ≥98% |
| assay 98% | assay ≥95% | assay 90% | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 220-224 °C (lit.) | mp 216 °C (dec.) (lit.) | mp 230 °C (dec.) (lit.) | mp 275 °C |
| functional group hydrazine, chloro | functional group hydrazine | functional group chloro, hydrazine | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?