Przejdź do
D36607
Dibenzyl phosphite
technical grade
Synonim(y):
Dibenzyl phosphonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
155,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
505,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5CH2O)2P(O)H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-226-1
Beilstein/REAXYS Number:
1982794
MDL number:
Form:
liquid
155,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
form
liquid
refractive index
n20/D 1.555 (lit.)
bp
110-120 °C/0.01 mmHg (lit.)
density
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=[PH](OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H15O3P/c15-18(16-11-13-7-3-1-4-8-13)17-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,18H,11-12H2
InChI key
MIBXHGZAARWAGI-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B33706762326343528
description
technical grade
description
ReagentPlus®, 99%
description
95%
description
99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
crystals
form
liquid
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
density
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.960 g/L at 25 °C
density
-
refractive index
n20/D 1.555 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.419
refractive index
-
bp
110-120 °C/0.01 mmHg (lit.)
bp
284 °C (lit.)
bp
-
bp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)