Przejdź do
344249
Diphenyl phosphoryl chloride
96%
Synonim(y):
Diphenyl chlorophosphate, Diphenyl phosphorochloridate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
306,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5O)2POCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.63
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-759-6
Beilstein/REAXYS Number:
654130
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
306,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
10 mmHg ( 190 °C)
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.55 (lit.)
bp
314-316 °C/272 mmHg (lit.)
density
1.296 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClO3P/c13-17(14,15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
BHIIGRBMZRSDRI-UHFFFAOYSA-N
General description
Diphenyl phosphoryl chloride is a diaryl phosphoryl derivative. It is formed during the preparation of monophenyl phosphoryl chloride via reaction of phenol and phosphorus oxychloride.
Application
Diphenyl phosphoryl chloride may be used:
  • in the preparation of guanosine-adenosine-5′,5′-triphosphate, guanosine-cytidine-5′,5′-triphosphate, guanosine-uridine-5′,5′-triphosphate, diguanosine-5′,5′-diphosphate and diguanosine-5′,5′-triphosphate
  • as phosphorylating agent for the synthesis of 2-deoxy-D-galactose-3 and -6 phosphoric acids
  • in the synthesis of diaryl phosphoryl derivatives of alkylene dithiophosphates
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D206555224294
description
96%
description
99%
description
≥95%
assay
96%
assay
99%
assay
≥95%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
314-316 °C/272 mmHg (lit.)
bp
314-316 °C/272 mmHg (lit.)
bp
125 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.55 (lit.)
refractive index
n20/D 1.55 (lit.)
refractive index
n20/D 1.555 (lit.)
density
1.296 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.296 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.668 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diphenyl phosphoryl chloride
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)