Merck
D130206
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxybenzaldehyde
98%
Wybierz wielkość
50 G
453,60 zł
453,60 zł
Cena katalogowa648,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
453,60 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.17
Beilstein:
908264
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
453,60 zł
Cena katalogowa648,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
crystals
bp
137 °C/12 mmHg (lit.)
mp
48-52 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cccc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-5-3-4-7(6-10)9(8)12-2/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
JIVGSHFYXPRRSZ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yadong Li et al.
BMC biochemistry, 12, 30-30 (2011-06-01)
Structural comparison between bacterial CueO and fungal laccases has suggested that a charged residue Glu (E106) in CueO replaces the corresponding residue Phe in fungal laccases at the gate of the tunnel connecting type II copper to the protein surface
Jong H Kim et al.
Annals of clinical microbiology and antimicrobials, 10, 23-23 (2011-06-02)
Disruption of cellular antioxidation systems should be an effective method for control of fungal pathogens. Such disruption can be achieved with redox-active compounds. Natural phenolic compounds can serve as potent redox cyclers that inhibit microbial growth through destabilization of cellular
Olga V Kupriyanova et al.
Drug testing and analysis, 12(8), 1154-1170 (2020-05-18)
N-(2-Methoxybenzyl)-2,5-dimethoxyphenethylamines (NBOMes) are synthetic phenethylamine derivatives emerging on the global drug market and reported to be associated with untoward effects in people who use drugs. Its action involves agonism at serotonin 5-HT2A receptors, affecting cognitive and behavioral processes. However, certain
Jiang Yan et al.
Science advances, 6(45) (2020-11-08)
Phenol is an important commodity chemical in the industry, which is currently produced using fossil feedstocks. Here, we report a strategy to produce phenol from lignin by directly deconstructing Csp2-Csp3 and C-O bonds under mild conditions. It was found that