Merck
D130605
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxybenzaldehyde
99%
Wybierz wielkość
25 G
196,00 zł
100 G
179,00 zł
196,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
196,00 zł
100 G
179,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.17
Beilstein:
509301
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
196,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
crystals
bp
146 °C/10 mmHg (lit.)
mp
46-48 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cc(OC)ccc1OC
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-3-4-9(12-2)7(5-8)6-10/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
AFUKNJHPZAVHGQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Exo,Endo Isomerism, MEP/DFT, XRD/HSA-Interactions of 2,5-Dimethoxybenzaldehyde: Bada konformery 2,5-Dimetoksybenzaldehydu przy użyciu teorii funkcjonału gęstości i bada jego zachowanie termiczne i optyczne (Al-Zaqri et al., 2020).
  • Wydajność korozyjna zasady Schiffa pochodzącej z 2,5-dimetoksybenzyaldehydu: Omawia syntezę zasady Schiffa z 2,5-dimetoksybenzaldehydu i jej zastosowanie w odporności na korozję, poparte badaniami eksperymentalnymi i DFT (Eze et al., 2022).
  • Synteza metoksaminy w biokatalitycznym 2-stopniowym podejściu kaskadowym 1-pot: Opisuje syntezę metoksaminy z pirogronianu i 2,5-dimetoksybenzaldehydu w biokatalitycznej, dwuetapowej reakcji w jednym naczyniu, podkreślając wydajność i selektywność procesu (Erdmann et al., 2019).
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1