Merck
140155
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethoxybenzene
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Pyrocatechol dimethyl ether, Veratrole
Wybierz wielkość
100 G
149,00 zł
500 G
722,00 zł
1 KG
681,10 zł
149,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
149,00 zł
500 G
722,00 zł
1 KG
681,10 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.16
Beilstein:
1364621
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
149,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.533 (lit.)
bp
206-207 °C (lit.)
mp
15 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
fatty oils: soluble
water: slightly soluble
gęstość
1.084 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccccc1OC
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
ABDKAPXRBAPSQN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,2-Dimethoxybenzene reacts with Li{N(SO2CF3)2} to yield molecular crystal [Li{N(SO2CF3)2}{C6H4(OCH3)2}2] having solid-state lithium ion conductivity[1]. It is a potential pollinator attractant of the nocturnal moth Hadena bicruris[2].
Zastosowanie
1,2-Dimethoxybenzene was used to investigate the electroantennogram response of vine weevil, Otiorhynchus sulcatus to plant volatiles[3].
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Tariq A Akhtar et al.
Plant physiology, 162(1), 52-62 (2013-04-03)
White campion (Silene latifolia) is a dioecious plant that emits 1,2-dimethoxybenzene (veratrole), a potent pollinator attractant to the nocturnal moth Hadena bicruris. Little is known about veratrole biosynthesis, although methylation of 2-methoxyphenol (guaiacol), another volatile emitted from white campion flowers
Makoto Moriya et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(40), 13554-13560 (2013-08-14)
The molecular crystals [Li{N(SO2CF3)2}{C6H4(OCH3)2}2] and [Li{N(SO2CF3)2}{C6F2H2(OCH3)2}2] with solid-state lithium ion conductivity have been synthesized by the addition of two equivalents of 1,2-dimethoxybenzene or 1,2-difluoro-4,5-dimethoxybenzene to Li{N(SO2CF3)2}, respectively. Single-crystal X-ray diffraction analysis revealed the formation of ionic conduction paths with an
Olfactory antennal responses of the vine weevil Otiorhynchus sulcatus to plant volatiles.
Tol RWHM and Visser JH.
Entomologia Experimentalis et Applicata, 102(1), 49-64 (2002)
Y Azuma et al.
Journal of dental research, 65(1), 53-56 (1986-01-01)
The mechanism of the anti-inflammatory action of phenolic compounds was examined using neutrophil chemotaxis. Chemotactic activity of guinea pig peritoneal neutrophils to N-formylmethionyl-leucylphenylalanine (FMLP) was suppressed in a concentration-dependent manner. The order of drug potency in inhibiting the neutrophil chemotaxis
D Cai et al.
The Journal of biological chemistry, 267(16), 11149-11155 (1992-06-05)
The present study characterizes the serial reactions of H2O2 with compounds I and II of lignin peroxidase isozyme H1. These two reactions constitute part of the pathway leading to formation of the oxy complex (compound III) from the ferric enzyme.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?