Merck
349720
Sigma-Aldrich
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide
98%
Synonim(y):
(4-Hydroxy-4-oxobutyl)triphenylphosphonium bromide
Wybierz wielkość
25 G
462,00 zł
100 G
1270,00 zł
462,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
462,00 zł
100 G
1270,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HO2C(CH2)3P(C6H5)3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
429.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
462,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
244-247 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
phosphine
ciąg SMILES
[Br-].OC(=O)CCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H21O2P.BrH/c23-22(24)17-10-18-25(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)21-15-8-3-9-16-21;/h1-9,11-16H,10,17-18H2;1H
Klucz InChI
NKVJKVMGJABKHV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for preparation of:
  • Piperamide analogs as histone deacetylase (HDAC) inhibitors with antitumor activity
  • Boron-containing benzoxaboroles as antimalarial agents
  • Methyl alkenyl quinolones as antimycobacterial agents
  • Solandelactone E via Sharpless epoxidation, Taber cyclopropanation, chemoselective reductions and lithiation-borylation-allylation sequence
  • Organotin compounds as antifungal agents
  • Oleanolic acid derivatives as inhibitors of protein tyrosine phosphatase 1B for negative regulation of insulin pathway (a promising target for treatment of diabetes and obesity)
  • 11-oxa prostaglandin analogs with ocular hypotensive activity
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xin-Cheng Zhong et al.
Pharmaceutical development and technology, 26(1), 21-29 (2020-10-20)
Multidrug resistance (MDR) is a serious challenge in chemotherapy and also a major threat to breast cancer treatment. As an intracellular energy factory, mitochondria provide energy for drug efflux and are deeply involved in multidrug resistance. Mitochondrial targeted delivery of
Min Han et al.
Molecular pharmaceutics, 11(8), 2640-2649 (2014-05-09)
In this study, doxorubicin (DOX) was conjugated to a lipophilic triphenylphosphonium (TPP) that is selectively taken up by the mitochondrial membrane of cells. This new derivative of DOX, i.e., TPP-DOX, was characterized by infrared spectroscopy (IR), nuclear magnetic resonance ((1)H
Hongqiao Zhou et al.
Biomaterials science, 6(6), 1535-1545 (2018-04-20)
Although microwave (MW) thermal therapy has been widely studied for the treatment of tumors due to its less invasiveness, recurrence of tumors is still observed because of the relatively low bioavailability of MW sensitizers. For enhancing the bioavailability of MW
Yuan Zhuang et al.
Nanoscale, 12(3), 1389-1396 (2020-01-09)
Selenium nanoparticles (SeNPs) can induce reactive oxygen species (ROS)-mediated cell death when accumulated in cancer cells, while rendering anti-oxidation and cancer prevention in healthy tissues at low doses. Although they are promising anticancer agents with fewer side effects, their application
L Palanikumar et al.
Communications biology, 3(1), 95-95 (2020-03-05)
The practical application of nanoparticles (NPs) as chemotherapeutic drug delivery systems is often hampered by issues such as poor circulation stability and targeting inefficiency. Here, we have utilized a simple approach to prepare biocompatible and biodegradable pH-responsive hybrid NPs that