Merck
D126306
Sigma-Aldrich
1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-α-D-galactopyranose
97%
Synonim(y):
1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-D-galactopyranose
Wybierz wielkość
5 G
280,00 zł
25 G
1040,00 zł
280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
280,00 zł
25 G
1040,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H20O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.28
Beilstein:
1345410
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]25/D −59°, c = 3 in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.466 (lit.)
bp
117 °C/0.015 mmHg (lit.)
gęstość
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@H]2O1
InChI
1S/C12H20O6/c1-11(2)15-7-6(5-13)14-10-9(8(7)16-11)17-12(3,4)18-10/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6-,7+,8+,9-,10-/m1/s1
Klucz InChI
POORJMIIHXHXAV-SOYHJAILSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)