Merck
CDS021533
Sigma-Aldrich
Cyclopentolate
Wybierz wielkość
25 MG
661,00 zł
661,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
661,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H25NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.39
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
661,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
AldrichCPR
Formularz
solid
ciąg SMILES
OC1(CCCC1)C(C(OCCN(C)C)=O)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C17H25NO3/c1-18(2)12-13-21-16(19)15(14-8-4-3-5-9-14)17(20)10-6-7-11-17/h3-5,8-9,15,20H,6-7,10-13H2,1-2H3
Klucz InChI
SKYSRIRYMSLOIN-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CHRM3(1131)
Inne uwagi
Należy pamiętać, że Sigma-Aldrich dostarcza ten produkt badaczom zajmującym się wczesnymi odkryciami jako część kolekcji unikalnych chemikaliów. Sigma-Aldrich nie gromadzi danych analitycznych dla tego produktu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za potwierdzenie tożsamości i/lub czystości produktu. Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne.
NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY SIGMA-ALDRICH LUB UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY FIRMĄ SIGMA-ALDRICH A KUPUJĄCYM, FIRMA SIGMA-ALDRICH SPRZEDAJE NINIEJSZY PRODUKT "TAKI, JAKI JEST" I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, W TYM ŻADNYCH (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, (B) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB (C) GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB W INNY SPOSÓB.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Blazaki et al.
Graefe's archive for clinical and experimental ophthalmology = Albrecht von Graefes Archiv fur klinische und experimentelle Ophthalmologie, 255(12), 2375-2380 (2017-10-01)
Intravitreal delivery of non-steroidal anti-inflammatory drugs could be an effective way to treat macular edema caused by posterior segment inflammation. In this study, we evaluated the intravitreal bioavailability and anti-inflammatory efficacy of flurbiprofen in rabbit eyes. For pharmacokinetics, 0.1 ml of
Yanxian Chen et al.
Scientific reports, 6, 37636-37636 (2016-11-23)
In the present study we attempt to use hypothesis-independent analysis in investigating the patterns in refraction growth in Chinese children, and to explore the possible risk factors affecting the different components of progression, as defined by Principal Component Analysis (PCA).
Chen-Wei Pan et al.
Clinical & experimental optometry, 101(6), 758-763 (2018-03-27)
To determine the associations of reduced presenting visual acuity (VA), refractive errors and health-related quality of life (HRQoL) in healthy adolescents in rural China. A total of 2,235 grade 7 students without systemic medical problems from 10 middle schools aged
Meng-Tian Kang et al.
Clinical & experimental ophthalmology, 44(8), 701-709 (2016-04-16)
To report the thickness of the peripapillary retinal nerve fibre layer (pRNFL) in Chinese children and examine its association with refractive error, axial length (AL) and optic disc parameters. Population-based cross-sectional study. A total of 2893 seven-year-old children from 11
Yan Li et al.
BMC ophthalmology, 17(1), 88-88 (2017-06-14)
Myopia is a leading cause of preventable blindness. Although, multiple cross-sectional epidemiological studies have confirmed that there is a high prevalence of myopia in high school-aged students in China. However, few longitudinal studies have been performed to assess junior high