Kluczowe dokumenty
258881
2-Amino-1,3,4-thiadiazole
97%
Synonim(y):
1,3,4-Thiadiazol-2-amine
Wybierz wielkość
168,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
168,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
188-191 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
ciąg SMILES
Nc1nncs1
InChI
1S/C2H3N3S/c3-2-5-4-1-6-2/h1H,(H2,3,5)
Klucz InChI
QUKGLNCXGVWCJX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)