Merck
CBR01267
Sigma-Aldrich
N-Methyl-1-[3-(1H-pyrazol-1-yl)phenyl]methanamine hydrochloride
AldrichCPR
Wybierz wielkość
1 G
918,00 zł
918,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
918,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14ClN3
Masa cząsteczkowa:
223.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
918,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
ciąg SMILES
Cl.CNCc1cccc(c1)-n2cccn2
InChI
1S/C11H13N3.ClH/c1-12-9-10-4-2-5-11(8-10)14-7-3-6-13-14;/h2-8,12H,9H2,1H3;1H
Klucz InChI
QAUNGQAAOXUZIO-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)