Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 639,00 zł 479,25 zł |
Informacje o tej pozycji
479,25 zł
Cena katalogowa639,00 złZaoszczędź 25%impurities
≤15% dichloromethane
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
bp
51-53 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)C=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H10N2O2/c1-6(2,3)10-5(9)4-8-7/h4H,1-3H3
InChI key
JBVSBLLOZVDAAZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description purum, ≥98.0% (GC) | description 15% in toluene | description 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.453 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.505 | refractive index - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| density 1.026 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.895 g/mL at 25 °C | density - |
| bp 51-53 °C/12 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| impurities ≤15% dichloromethane | impurities - | impurities - | impurities - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
109.4 °F - closed cup
flash_point_c
43 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-09-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?