Przejdź do
604550
Cyanogen bromide-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br13CN
Masa cząsteczkowa:
106.91
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
form
solid
bp
61-62 °C
mp
50-53 °C (lit.)
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br[13C]#N
InChI
1S/CBrN/c2-1-3/i1+1
InChI key
ATDGTVJJHBUTRL-OUBTZVSYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
297038675733489425
description
99 atom % 13C, 97% (CP)
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C, 97% (CP)
description
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
assay
-
assay
97% (CP)
assay
99% (CP)
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
form
solid
form
solid
form
-
form
liquid
bp
61-62 °C
bp
-
bp
114-117 °C
bp
210 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
8-11 °C
mp
2-3 °C (lit.)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)