Przejdź do
16772
Cyanogen bromide
≥98.5% (RT)
Synonim(y):
Bromine cyanide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.92
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-051-2
Beilstein/REAXYS Number:
1697296
MDL number:
Assay:
≥98.5% (RT)
Form:
crystals
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.65 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
100 mmHg ( 22.6 °C)
assay
≥98.5% (RT)
form
crystals
bp
61-62 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
functional group
bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC#N
InChI
1S/CBrN/c2-1-3
InChI key
ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Cyanogen bromide is widely used in protein immobilization and cleavage.
  • Under von Braun reaction conditions, CNBr reacts with tertiary amines to yield respective organocyanamides.
  • It can also be used to synthesize organic intermediates like cyanuric bromide, derivatives of urea, guanidine, creatine, aryl nitriles, and a variety of heterocyclic compounds.
Other Notes
Reagent for the selective cleavage of peptide bonds (e.g. methionine)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C914929080275091
description
≥98.5% (RT)
description
reagent grade, 97%
description
≥98.0%
description
≥98.0% (AT)
assay
≥98.5% (RT)
assay
97%
assay
≥98.0%
assay
≥98.0% (AT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
crystals
form
crystals
form
crystals
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
61-62 °C (lit.)
bp
61-62 °C (lit.)
bp
-
bp
-
mp
50-53 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyanogen bromide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 65 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)