Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H4NHNH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.05
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-030-9
Beilstein/REAXYS Number:
3596254
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95%
form
powder
mp
216 °C (dec.) (lit.)
functional group
hydrazine
SMILES string
Cl.NNc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H7ClN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H
InChI key
YQVZREHUWCCHHX-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?