Merck
C48104
Sigma-Aldrich
5-Chloroisatoic anhydride
97%
Synonim(y):
6-Chloro-1,2-dihydro-4H-3,1-benzoxazine-2,4-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.58
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt C48104, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
97%
Formularz
powder
mp
300 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc2NC(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4ClNO3/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)13-8(12)10-6/h1-3H,(H,10,12)
Klucz InChI
MYQFJMYJVJRSGP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)