Merck
C41207
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl ethyl ether
99%
Synonim(y):
2-Ethoxyethyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CH2OCH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.57
Beilstein:
1731361
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.411 (lit.)
bp
107 °C (lit.)
gęstość
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOCCCl
InChI
1S/C4H9ClO/c1-2-6-4-3-5/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
GPTVQTPMFOLLOA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)