Merck
242349
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl methyl ether
98%
Synonim(y):
2-Methoxyethyl chloride
Wybierz wielkość
5 G
140,00 zł
100 G
653,00 zł
140,00 zł
Cena katalogowa200,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
140,00 zł
100 G
653,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CH2OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.54
Beilstein:
1731028
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
140,00 zł
Cena katalogowa200,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.408 (lit.)
bp
89-90 °C (lit.)
gęstość
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ether
ciąg SMILES
COCCCl
InChI
1S/C3H7ClO/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
XTIGGAHUZJWQMD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Chloroethyl methyl ether (2-Methoxyethyl chloride) was used in the synthesis of acyclic nucleosides of thieno[2,3-d]pyrimidine derivatives[1].
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
46.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nasser A Hassan et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 26(4), 379-390 (2007-05-05)
The reaction of compounds 1, 2, 3, 4, or 13 with 2-chloroethyl methyl ether or 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-alpha-D-glucopyranosyl bromide, afforded some acyclic and cyclic nucleosides of thieno[2,3-d]pyrimidine derivatives. Furthermore, cyclic C-nucleosides 24 and 25 were prepared from the reaction of 20, 21
Vladimir G Krasovskiy et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(12) (2020-07-02)
A number of dicationic ionic liquids with a disiloxane linker between imidazolium cations and bis(trifluoromethylsulfonyl)imide anion were synthesized and characterized. Melting points, viscosity, and volatility in a vacuum were measured; the thermal and hydrolytic stability of ionic liquids were also
P T K Lee et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(27), 8818-8826 (2017-04-01)
B(C