Merck
268119
Sigma-Aldrich
Diethyl methylphosphonate
97%
Synonim(y):
Bis(diethoxyphosphinyl)methane, DEMP, Diethoxymethylphosphine oxide
Wybierz wielkość
5 G
342,00 zł
25 G
1600,00 zł
342,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
342,00 zł
25 G
1600,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3P(O)(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.13
Beilstein:
1753416
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
342,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.414 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
gęstość
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphonate
ciąg SMILES
CCOP(C)(=O)OCC
InChI
1S/C5H13O3P/c1-4-7-9(3,6)8-5-2/h4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
NYYLZXREFNYPKB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for the synthesis of:
  • Fluoroalkyl α- and β-aminophosphonates
  • Acyclic nucleoside phosphonates with branched phosphonoethoxy-Et chains as potential antivirals
  • Difluoromethyl arylphosphonates
  • Pyridone alkaloids with neuritogenic activity
  • Lipophilic meropenem-derived prodrugs
  • Phomactin cyclohexane core and diterpenoid framework
  • Phosphonylated peptides via solid-phase synthesis
Reagent employed in the synthesis of α-alkenyl,[1] γ-hydroxyl,[2] and dialkyl fluoroalkynyl[3] phosphonates.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
167.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
75 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2153-2153 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 5779-5779 (1993)
Synthetic Communications, 21, 2341-2341 (1991)
Ying Zhang et al.
Biomaterials, 26(33), 6736-6742 (2005-06-07)
Novel BAB type amphiphilic triblock copolymers consisting of poly (ethylene glycol) (PEG) (B) as hydrophilic segment and poly (epsilon-caprolactone) (PCL) (A) as hydrophobic block were prepared by coupling reaction using L-lysine methyl ester diisocyanate (LDI) as the chain extender. The
E Maurelli et al.
Free radical biology & medicine, 27(1-2), 34-41 (1999-08-12)
The spin trap 5-(diethoxyphosphoryl)-5-methyl-1-pyrroline N-oxide (DEPMPO) is an improved ESR probe to assess superoxide (O2*-) formation in the postischemic heart. We recently found that DEPMPO pretreatment improves recovery of cardiac function with the concomitant inhibition of postischemic O2*- production. By