Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 193,00 zł 144,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ICH2CH2OCH2CH2OCH2CH2I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.97
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
144,75 zł
Cena katalogowa193,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.572 (lit.)
density
2.028 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, iodo
SMILES string
ICCOCCOCCI
InChI
1S/C6H12I2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-6H2
InChI key
BCAGFJXMCZSAHD-UHFFFAOYSA-N
Application
1,2- Bis (2-iodoethoxy)ethane was used as crosslinking reagent for synthesis of:
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 96% | description 96% | description 96% |
| assay 96% | assay 96% | assay 96% | assay 96% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.572 (lit.) | refractive index n20/D 1.4665 | refractive index - | refractive index n20/D 1.456 (lit.) |
| form liquid | form - | form solid | form - |
| density 2.028 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.9864 g/mL at 25 °C | density - | density 1.015 g/mL at 25 °C (lit.) |
| functional group ether, iodo | functional group ether | functional group - | functional group - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?