Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 294,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl(CH2)4COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.58
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-279-3
Beilstein/REAXYS Number:
1745183
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
294,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n
mp
18 °C (lit.)
density
1.170 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)
InChI key
YSXDKDWNIPOSMF-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Chlorovaleric acid was used to derivatize L-hydroxyproline for the synthesis of haptens HP1 and HP2. These haptens were used in the preparation of antibodies against L-hydroxyproline[1].
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (GC) | description ≥95.0% (HPLC) | description 96% | description ≥95.0% |
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay 96% | assay ≥95.0% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| refractive index n | refractive index - | refractive index n | refractive index - |
| mp 18 °C (lit.) | mp - | mp - | mp 132-135 °C (lit.) |
| density 1.170 g/mL at 20 °C (lit.) | density - | density 1.2 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?