Merck
135984
Sigma-Aldrich
Methyl 5-chlorovalerate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl(CH2)4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
bp
106-107 °C/38 mmHg (lit.)
gęstość
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ester
ciąg SMILES
COC(=O)CCCCCl
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-9-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
JAVHFVJOWIQHII-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-chlorowalerian metylu ulega eliminacji w fazie gazowej w zakresie temperatur 419,6-472,1°C i ciśnień 45-108 torr poprzez mechanizm typu intymnej pary jonowej.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The intimate ion pair mechanism in the maximally inhibited elimination kinetics of methyl 4-chlorobutyrate and methyl 5-chlorovalerate in the gas phase.
Chuchani G, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 18(2), 203-213 (1986)