N9829
3-Nitroaniline
98%
Synonim(y):
1-Amino-3-nitrobenzene, 3-Aminonitrobenzene, 3-Nitrobenzenamine, 3-Nitrophenylamine, m-Aminonitrobenze, m-Aminonitrobenzene, m-Nitroaminobenzene, m-Nitroaniline, m-Nitrophenylamine, meta-Nitroaniline
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 119 °C)
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
fibers
powder, crystals or chunks
mp
111-114 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H,7H2
Klucz InChI
XJCVRTZCHMZPBD-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney,Liver,Heart,Blood
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
384.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
196.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges