Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 432,00 zł 367,20 zł |
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C4H7CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.03
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
367,20 zł
Cena katalogowa432,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.48 (lit.)
bp
123-124 °C (lit.)
density
1.326 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
BrCC1CCC1
InChI
1S/C5H9Br/c6-4-5-2-1-3-5/h5H,1-4H2
InChI key
FLHFTXCMKFVKRP-UHFFFAOYSA-N
General description
(Bromomethyl)cyclobutane (bromomethyl-cyclobutane) is an aryl fluorinated building block. Its reaction with various hydroxychromen-4-one derivatives in the presence of anhydrous K2CO3/dry acetone and Bu4N+I- (PTC) has been investigated.
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
105.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
41 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
17247-58-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?