Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 432,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H11CH2CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
216-712-1
MDL number:
Assay:
98%
432,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.49 (lit.)
bp
209 °C (lit.)
density
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
BrCCC1CCCCC1
InChI
1S/C8H15Br/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-7H2
InChI key
JRQAAYVLPPGEHT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description contains copper as stabilizer, 99% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 99% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.49 (lit.) | refractive index n20/D 1.453 (lit.) | refractive index n20/D 1.483 (lit.) | refractive index n20/D 1.444 (lit.) |
| bp 209 °C (lit.) | bp 64-65 °C (lit.) | bp - | bp 130 °C (lit.) |
| density 1.221 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.408 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.17 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.218 g/mL at 25 °C (lit.) |
| functional group bromo | functional group bromo, alkyl halide | functional group bromo | functional group alkyl halide, bromo |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?