Merck
290556
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
98%
Synonim(y):
α′-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-xylene
Wybierz wielkość
5 G
174,00 zł
25 G
393,00 zł
174,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
174,00 zł
25 G
393,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C6H4CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
174,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.492 (lit.)
bp
69 °C/4 mmHg (lit.)
gęstość
1.565 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C8H6BrF3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
Klucz InChI
MYYYZNVAUZVXBO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide has been used in the preparation of flocoumafen[1].
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthetic approaches and biological activities of 4-hydroxycoumarin derivatives.
Jung J-C and Park O-S.
Molecules (Basel), 14(11), 4790-4803 (2009)