Merck
345849
Sigma-Aldrich
Dibenzoyl-L-tartaric acid
98%
Synonim(y):
L-DBTA, (−)-O,O′-Dibenzoyl-L-tartaric acid
Wybierz wielkość
25 G
258,00 zł
100 G
459,00 zł
258,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
258,00 zł
100 G
459,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[C6H5CO2CH(CO2H)-]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.30
Beilstein:
709854
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
258,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D −116°, c = 9 in ethanol
mp
152-155 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
phenyl
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C18H14O8/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)/t13-,14-/m1/s1
Klucz InChI
YONLFQNRGZXBBF-ZIAGYGMSSA-N
Zastosowanie
Dibenzoyl-L-tartaric acid may be used as a chiral resolving agent for the resolution of racemic Troger base.[1] It may also be used as a ligand to synthesize chiral transition metal complexes, which have potential utility in organic asymmetric catalysis.[2]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A convenient method for the synthesis and resolution of Troger base.
Satishkumar S and Periasamy M.
Tetrahedron Asymmetry, 17(7), 1116-1119 (2006)
Transition metal complexes of dibenzoyl-L-tartaric acid (db-L-tarH2) and L-tartaric acid (L-tarH2); X-ray crystal structure of {[Cu(L-tar)(phen)]?6H2O}n (phen=1,10-phenanthroline).
McCann M, et al.
Polyhedron, 16(20), 3655-3661 (1997)
Stanley I Goldberg
Origins of life and evolution of the biosphere : the journal of the International Society for the Study of the Origin of Life, 43(1), 31-37 (2013-01-25)
Construction and operation of a laboratory model, which combines the lately discovered enantioenrichment method of the author (2007) with the sun-powered evaporative pumping process of Hsu and Siegenthaler (Sedimentology 12:11-25 1969), is described. The model operated continuously for 120 days
C Q Cao et al.
European journal of pharmacology, 418(1-2), 79-87 (2001-05-04)
Due to low central nervous system (CNS) bioavailability of delta-opioid peptides, little is known about the effect of systemic administration of delta-opioid receptor ligands. The present study examined the effect of non-peptidergic delta-opioid receptor agonists, (+)-4-[(alphaR)-alpha-((2R,5R)-4-Allyl-2,5-dimethyl-1-piperazinyl)-3-methoxybenzyl]-N,N-diethylbenzamide (SNC80) and (-)dibenzoyl-L-tartaric acid
Emily M Jutkiewicz et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 309(1), 173-181 (2004-01-15)
The diarylpiperazine delta-opioid agonist SNC80 [(+)-4-[(alphaR)-alpha-[(2S,5R)-2,5-dimethyl-4-(2-propenyl)-1-piperazinyl]-(3-methoxyphenyl)methyl]-N,N-diethylbenzamide] produces convulsions, antidepressant-like effects, and locomotor stimulation in rats. The present study compared the behavioral effects in Sprague-Dawley rats of SNC80 with its two derivatives, SNC86 [(+)-4-[alpha(R)-alpha-[(2S,5R)-2,5-dimethyl-4-(2-propenyl)-1-piperazinyl]-(3-hydroxyphenyl)methyl]-N,N-diethylbenzamide] and SNC162 [(+)-4-[(alphaR)-alpha-[(2S,5R)-2,5-dimethyl-4-(2-propenyl)-1-piperazinyl]-(3-phenyl)methyl]-N,N-diethylbenzamide], which differ by one
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?