Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
Aby zapytać o ten produkt 735329, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
95%
form
liquid
contains
copper as stabilizer
refractive index
n20/D 1.537
density
1.604 g/mL at 25 °C
functional group
iodo
SMILES string
ICC1CCCC1
InChI
1S/C6H11I/c7-5-6-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2
InChI key
DUMSKQUKLVSSII-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?