Merck
B90408
Sigma-Aldrich
sec-Butylbenzene
≥99%
Synonim(y):
2-Phenylbutane
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(CH3)CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.22
Beilstein:
1903902
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt B90408, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
ciśnienie pary
4 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
784 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.489 (lit.)
bp
173-174 °C (lit.)
mp
−75.5 °C (lit.)
gęstość
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14/c1-3-9(2)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
ZJMWRROPUADPEA-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ewa Kaczorek et al.
Chemosphere, 90(2), 471-478 (2012-08-29)
Pseudomonas stutzeri strain 9 was isolated from petroleum-contaminated soil. The main purpose of this study was to investigate how the long-term contact of this strain with diesel oil influences its surface and biodegradation properties. The experiments showed that the tested
Metabolites of three structural isomers of butylbenzene in the bile of rainbow trout.
J Hellou et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 44(3), 487-493 (1990-03-01)
Qing Lv et al.
Journal of chromatography. A, 1404, 89-94 (2015-06-09)
Cyclotriveratrylene (CTV) is reported here for the first time as stationary phase for capillary gas chromatographic (GC) separations. CTV stationary phase showed weak polarity comparable to the conventional 5% phenyl polysiloxane stationary phase but exhibited different retention behaviours and higher
Brian D Fitz et al.
Journal of chromatography. A, 1392, 82-90 (2015-03-31)
Low thermal mass gas chromatography (LTM-GC) was evaluated for rapid, high peak capacity separations with three injection methods: liquid, headspace solid phase micro-extraction (HS-SPME), and direct vapor. An Agilent LTM equipped with a short microbore capillary column was operated at