Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 220,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 912,00 zł |
Informacje o tej pozycji
220,00 zł
vapor pressure
4.2 mmHg ( 37.7 °C)
Quality Segment
assay
99%
autoignition temp.
802 °F
refractive index
n20/D 1.486 (lit.)
bp
170 °C/736 mmHg (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
density
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
CC(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H14/c1-9(2)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
InChI key
KXUHSQYYJYAXGZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99% | assay 99% | assay ≥99.0% (GC) | assay 98% |
| bp 170 °C/736 mmHg (lit.) | bp 169 °C (lit.) | bp 159 °C (lit.) | bp 159 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.486 (lit.) | refractive index n20/D 1.492 (lit.) | refractive index n20/D 1.491 | refractive index n20/D 1.491 (lit.) |
| mp −51 °C (lit.) | mp −58 °C (lit.) | mp −99 °C (lit.) | mp −99 °C (lit.) |
| density 0.853 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.867 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.862 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.862 g/mL at 25 °C (lit.) |
| functional group phenyl | functional group - | functional group phenyl | functional group - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
118.6 °F - closed cup
flash_point_c
48.1 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?