Merck
136727
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzyl bromide
97%
Synonim(y):
α-Bromo-3-chlorotoluene
Wybierz wielkość
10 G
154,00 zł
50 G
264,00 zł
154,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
154,00 zł
50 G
264,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.48
Beilstein:
636504
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
154,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.588 (lit.)
bp
109-110 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.565 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
chloro
ciąg SMILES
Clc1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C7H6BrCl/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
Klucz InChI
LZIYAIRGDHSVED-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Bromek 3-chlorobenzylu reaguje z aminoetanolem i NaH, dając eter aminoetylo-3-chlorobenzylowy[1].
Zastosowanie
Bromek 3-chlorobenzylu został użyty w syntezie symetrycznych i niesymetrycznych tioeterów benzylu[2]. Zastosowano go jako odczynnik wyjściowy w syntezie dichlorowodorku 1-(3-chlorobenzylo)-2-(pirolidyno-1-ylometylo)-1H-benzimidazolu[3].
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Selective inactivation of monoamine oxidase B by aminoethyl 3-chlorobenzyl ether.
Ding CZ and Silverman RB.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 3(10), 2077-2078 (1993)
Convenient and robust one-pot synthesis of symmetrical and unsymmetrical benzyl thioethers from benzyl halides using thiourea.
Eccles KS, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), ix, 216-218 (2010)
Jason Z Vlahakis et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 21(21), 6788-6795 (2013-09-12)
Several analogs based on the lead structure of 1-(4-chlorobenzyl)-2-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-1H-benzimidazole (clemizole) were synthesized and evaluated as novel inhibitors of heme oxygenase (HO). Many of the compounds were found to be potent and highly selective for the HO-2 isozyme (constitutive), and had