Merck
B75204
Sigma-Aldrich
2-Bromopentane
95%
Synonim(y):
(±)-2-Bromopentane, (±)-2-Pentyl bromide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CHBrCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.04
Beilstein:
1718829
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.441 (lit.)
tw
116-117 °C (lit.)
gęstość
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC(C)Br
InChI
1S/C5H11Br/c1-3-4-5(2)6/h5H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
LGAJYTCRJPCZRJ-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
remainder 3-Bromopentane
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
68.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
20 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klaudia Chmelova et al.
Applied and environmental microbiology, 86(17) (2020-06-21)
Haloalkane dehalogenases can cleave a carbon-halogen bond in a broad range of halogenated aliphatic compounds. However, a highly conserved catalytic pentad composed of a nucleophile, a catalytic base, a catalytic acid, and two halide-stabilizing residues is required for their catalytic
[Establishment of the maximum permissible concentration of 2-brompentane in the air of a work area].
M B Lis et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (5)(5), 51-52 (1981-05-01)
Analysis of teratogenic effects of maternal treatment with 2-bromopropane in mice.
Hitoshi Ishikawa et al.
Journal of occupational health, 45(1), 63-65 (2003-11-08)
S Sekiguchi et al.
Industrial health, 36(3), 297-299 (1998-08-14)
The influence of 2-bromopropane, an alternative to freon, on ovulation was examined using superovulation induced by pregnant mare's serum gonadotropin and human chorionic gonadotropin (PMSG-hCG) treatment. Three groups of mice were injected intraperitoneally 8 times with 2-bromopropane (2-BP) at 500