Przejdź do
292389
2-Bromoheptane
technical grade
Synonim(y):
1-Methylhexyl bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
406,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH2CH2CHBrCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-824-3
Beilstein/REAXYS Number:
1731556
MDL number:
406,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
bp
64-66 °C/21 mmHg (lit.)
density
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, bromo
SMILES string
CCCCCC(C)Br
InChI
1S/C7H15Br/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI key
HLAUCEOFCOXKNF-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Bromoheptane has been used in the preparation of:
  • racemic alcohol, 2-methylheptanol
  • glutathione (GSH) derivatives
  • GSH analog that contains tetrazole isostere (Tet-sHep)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
324728
description
technical grade
description
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
64-66 °C/21 mmHg (lit.)
bp
128-130 °C/16 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
density
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, alkyl halide
functional group
bromo, ester
grade
technical grade
grade
-
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1974-04-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)