Kluczowe dokumenty
218251
(1S)-(−)-Verbenone
94%
Synonim(y):
(1S,5S)-2-Pinen-4-one, (1S,5S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one
Wybierz wielkość
351,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
351,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
94%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]25/D −130°, c = 10 in ethanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.496 (lit.)
bp
227-228 °C (lit.)
gęstość
0.975 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-6-4-9(11)8-5-7(6)10(8,2)3/h4,7-8H,5H2,1-3H3/t7-,8+/m0/s1
Klucz InChI
DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCActive Filters