Przejdź do
309281
Iron(III) perchlorate hydrate
crystalline
Synonim(y):
Perchloric acid iron(III) salt hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
292,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Fe(ClO4)3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.20 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352000
EC Number:
236-908-0
MDL number:
Form:
crystalline
292,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
crystalline
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: oxidant
impurities
<0.10% chloride
color
yellow
SMILES string
[Fe+3].[H]O[H].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Fe.H2O/c3*2-1(3,4)5;;/h3*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI key
PFPIMAZLJXJVAN-UHFFFAOYSA-K
Application
Useful starting material for the synthesis of a tris-salicylate Fe(III) complex having bidentate chelating units which allow two coordination modes.
Catalyst for synthesis of:
  • Fullerene-fused lactones
  • α-Carbonyl furans via one-pot cyclization
  • Fullerodioxolanes via heterocyclization
  • Dialylated indoles via double alkylation
  • Aryl esters via oxidative esterification
Used as chemical actinometer based on photolysis of ferrioxalate in presence of polyoxometalate in aqueous solution
Oxidant for conducting polymer nanoparticles synthesized in ionic liquid by chemical polymerization
Iron(III) perchlorate hydrate is a useful starting material for the synthesis of a tris-salicylate Fe(III) complex having bidentate chelating units and in photolysis of ferrioxalate in presence of polyoxometalate in aqueous solution.
It can be used as a catalyst for synthesis of:
  • Fullerene-fused lactones
  • α-Carbonyl furans via one-pot cyclization
  • Fullerodioxolanes via heterocyclization
  • Fulleroxazolidines
  • Dialylated indoles via double alkylation
  • Aryl esters via oxidative esterification
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
326348334081436011
description
crystalline
description
crystalline, low chloride
description
98%
description
Fe 29 %
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
reagent type: oxidant, core: iron
reaction suitability
core: iron, reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
crystalline
form
crystalline
form
crystalline
form
powder
impurities
<0.10% chloride
impurities
<0.005% chloride
impurities
-
impurities
-
color
yellow
color
pale violet
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Iron(III) perchlorate hydrate
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)