Merck
124311
Sigma-Aldrich
sec-Butyl sulfide
98%
Synonim(y):
Di-sec-butyl sulfide
Wybierz wielkość
25 G
753,00 zł
753,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
753,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[C2H5CH(CH3)]2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.29
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
753,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.45 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
gęstość
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
thioether
ciąg SMILES
CCC(C)SC(C)CC
InChI
1S/C8H18S/c1-5-7(3)9-8(4)6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
IEBAOPMEYUWQPD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Siarczek sec-butylu zastosowano do oznaczania siarczków dialkilowych przy użyciu nowej kolumny z mikropakietem przygotowanej z zawiesiny bis[1,2-bis(4-n-undecyloksyfenylo)etano-1,2-ditiolenu]niklu(II) pokrytej chromosorbem W metodą mikropakietowej chromatografii gazowej[1].
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Chiann-Tyng Chou et al.
Journal of chromatography. A, 1043(2), 255-263 (2004-08-28)
The preparation and mesomorphic properties of a substituted bis(dithiolene)nickel complex derived from 4, 4'-dimethoxybenzil are reported. The phase transition temperatures were based on data obtained by polarized light microscopy and differential scanning calorimetry. The mesogenic phase existed over the temperature