Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 303,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 743,00 zł 557,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3SS(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.36
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-091-3
Beilstein/REAXYS Number:
1735184
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
303,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
52 mmHg ( 37.7 °C)
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
bp
229-233 °C (lit.)
density
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCSSCCCC
InChI
1S/C8H18S2/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
CUDSBWGCGSUXDB-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibutyl disulfide
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?