Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł 870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H7Br3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.90
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
870,00 zł
Cena katalogowa1160,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
63-66 °C
format
neat
InChI
1S/C12H7Br3O/c13-8-1-4-10(5-2-8)16-12-6-3-9(14)7-11(12)15/h1-7H
InChI key
UPNBETHEXPIWQX-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format neat | format neat | format single component solution |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| assay ≥97.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥97.0% (GC) | assay - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| mp 63-66 °C | mp 48-52 °C | mp - | mp - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?