Merck
A86805
Sigma-Aldrich
Aniline-2-sulfonic acid
95%
Synonim(y):
Orthanilic acid, 2-Aminobenzenesulfonic acid, o-Sulfanilic acid
Wybierz wielkość
100 G
278,00 zł
278,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
278,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H4SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.19
Beilstein:
1309204
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
solid
Próba:
95%
278,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
ciąg SMILES
Nc1ccccc1S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
Klucz InChI
ZMCHBSMFKQYNKA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Po-Hsin Wang et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 8(4) (2018-04-05)
In this work, we electrochemically deposited self-doped polyanilines (SPANI) on the surface of carbon-nanoparticle (CNP) film, enhancing the superficial faradic reactions in supercapacitors and thus improving their performance. SPANI was electrodeposited on the CNP-film employing electropolymerization of aniline (AN) and
Sangram S Kale et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(22), 2222-2224 (2013-02-09)
Orthanilic acid (2-aminobenzenesulfonic acid, (S)Ant), an aromatic β-amino acid, has been shown to be highly useful in inducing a folded conformation in peptides. When incorporated into peptide sequences (Xaa-(S)Ant-Yaa), this rigid aromatic β-amino acid strongly imparts a reverse-turn conformation to
T Thurnheer et al.
Biodegradation, 1(1), 55-64 (1990-01-01)
Alcaligenes sp. strain O-1 grew with benzene sulfonate (BS) as sole carbon source for growth with either NH4+ or NH4+ plus orthanilate (2-aminobenzene sulfonate, OS) as the source(s) of nitrogen. The intracellular desulfonative enzyme did not degrade 3- or 4-aminobenzene
Effect of taurine, L-cysteic and orthanilic acids on cardiac tension.
F Franconi et al.
Progress in clinical and biological research, 351, 175-184 (1990-01-01)
F Junker et al.
Microbiology (Reading, England), 140 ( Pt 7), 1713-1722 (1994-07-01)
Alcaligenes sp. strain O-1 utilizes three sulphonated aromatic compounds as sole sources of carbon and energy for growth in minimal salts medium-benzenesulphonate (BS), 4-toluenesulphonate (TS) and 2-aminobenzenesulphonate (2AS). The degradative pathway(s) in 2AS-grown cells are initiated with membrane transport, NADH-dependent