Kluczowe dokumenty
218766
4-Aminotoluene-3-sulfonic acid
99%
Synonim(y):
2-Amino-5-methylbenzenesulfonic acid, 4-Methylaniline-2-sulfonic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
rozpuszczalność
water: soluble 6 g/L at 20 °C
grupa funkcyjna
sulfonic acid
ciąg SMILES
Cc1ccc(N)c(c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO3S/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)12(9,10)11/h2-4H,8H2,1H3,(H,9,10,11)
Klucz InChI
LTPSRQRIPCVMKQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)