Merck
A66308
Sigma-Aldrich
4-Aminomorpholine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
liquid
Próba:
97%
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4772 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
gęstość
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NN1CCOCC1
InChI
1S/C4H10N2O/c5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5H2
Klucz InChI
MKQLBNJQQZRQJU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)