Przejdź do
255688
1-Amino-4-methylpiperazine
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
239,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H13N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
230-053-7
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
239,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.485 (lit.)
bp
172-175 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCN(N)CC1
InChI
1S/C5H13N3/c1-7-2-4-8(6)5-3-7/h2-6H2,1H3
InChI key
RJWLLQWLBMJCFD-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Amino-4-methylpiperazine has been used:
  • in synthesis of pyrazolo-pyrazine, -pyridine derivatives and 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)iminomethyl]phenol
  • as a solvating and stabilizing agent in the preparation of uniform Ag nanoparticles (<10nm)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
385638220523D179809
description
97%
description
97%
description
≥97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
≥97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble (partially miscible)(lit.)
solubility
alcohols and water: soluble(lit.)
solubility
-
density
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.738 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.485 (lit.)
refractive index
n20/D 1.578 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4116 (lit.)
refractive index
-
bp
172-175 °C (lit.)
bp
139-141 °C/1 mmHg (lit.)
bp
94-97 °C (lit.)
bp
162 °C (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
145.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)