Przejdź do
A56450
1-Aminohomopiperidine
95%
Synonim(y):
N-Aminohexamethyleneimine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
779,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
227-609-6
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
779,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.485 (lit.)
bp
165 °C (lit.)
density
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NN1CCCCCC1
InChI
1S/C6H14N2/c7-8-5-3-1-2-4-6-8/h1-7H2
InChI key
UGBKOURNNQREPE-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H16604
description
95%
description
98%
assay
95%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.485 (lit.)
refractive index
-
bp
165 °C (lit.)
bp
169 °C (lit.)
density
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
132.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
56 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
5906-35-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)