Merck
A65131
Sigma-Aldrich
1-Amino-4-methylpiperazine dihydrochloride monohydrate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H13N3 · 2HCl · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
crystals
mp
230 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O.Cl.Cl.CN1CCN(N)CC1
InChI
1S/C5H13N3.2ClH.H2O/c1-7-2-4-8(6)5-3-7;;;/h2-6H2,1H3;2*1H;1H2
Klucz InChI
UPJWXQREHFVMHA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)