Merck
422002
Sigma-Aldrich
Hexamethylenediamine
technical grade, 70%
Synonim(y):
1,6-Diaminohexane, 1,6-Hexanediamine, HMDA
Wybierz wielkość
1 L
265,00 zł
2.5 L
549,00 zł
265,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
265,00 zł
2.5 L
549,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NH2(CH2)6NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.20
Beilstein:
1098307
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
bp:
111-130 °C
265,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
gęstość pary
4 (vs air)
Próba
70%
Formularz
liquid
granice wybuchowości
6.3 %
metody
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439 (lit.)
bp
111-130 °C
mp
42-45 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: soluble(lit.)
hydrocarbons: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
gęstość
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
NCCCCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2
Klucz InChI
NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Hexamethylenediamine (1,6-Diaminohexane) is a linear aliphatic diamine. It reacts with various inorganic acids to afford mono and diacid salts. It can be prepared from adipic dinitrile via catalytic hydrogenation reaction.[1]
Hexamethylenediamine is a useful industrial intermediate widely used in the production of aliphatic and semi-aromatic polyamides.[2] Analysis of 1,6-hexamethylenediamine (HDA) in aqueous solution, human urine and plasma by capillary gas chromatographic method with thermionic specific detection has been reported.[3]
Zastosowanie
Hexamethylenediamine (1,6-hexanediamine, HDA ) may be used in the preparation of the following:
  • polyamides and their hydrolytic and fungal degradability was investigated[4]
  • mullite ceramics[5]
  • dialkyl hexamethylene-1,6-dicarbamate (AHDC), via trans-esterification reaction of HDA and alkyl carbamates (AC) using FeCl3 as catalyst[6]
Inne uwagi
remainder water
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation of mullite ceramics from coprecipitated aluminum hydroxide and kaolinite using hexamethylenediamine.
Pascual J, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 83(11), 2677-2680 (2000)
Chromatographic determination of amines in biological fluids with special reference to the biological monitoring of isocyanates and amines: I. Determination of 1, 6-hexamethylenediamine using glass capillary gas chromatography and thermionic specific detection.
Skarping G, et al.
Journal of Chromatography A, 479, 125-133 (1989)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 313-313 (1994)
Hydrolytic and fungal degradation of polyamides derived from tartaric acid and hexamethylenediamine.
Marques MS, et al.
Polymer, 41(8), 2765-2772 (2000)
The catalytic hydrogenation of adiponitrile to hexamethylenediamine over a rhodium/alumina catalyst in a three phase slurry reactor.
Alini S, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 206(1), 262-270 (2003)