Merck
93860
Sigma-Aldrich
2-(1-Aminocyclohexyl)acetic acid hydrochloride
≥95.0% (AT)
Synonim(y):
1-Aminocyclohexaneacetic acid hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95.0% (AT)
Formularz
solid
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl.NC1(CCCCC1)CC(O)=O
InChI
1S/C8H15NO2.ClH/c9-8(6-7(10)11)4-2-1-3-5-8;/h1-6,9H2,(H,10,11);1H
Klucz InChI
PKGBGSODHWQGTQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)